4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110812-1G OR110812-250MG
APOSOR110812-1GEA 429 EUR
APOSOR110812-1G APOSOR110812-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₉H₈ClN₃O
MW: 209,632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074541
Núm. CAS: 1355171-14-0