2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110836-1G OR110836-250MG OR110836-5G
APOSOR110836-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110836-1G APOSOR110836-250MG APOSOR110836-5G
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619604
Núm. CAS: 64169-75-1