2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110837-1G OR110837-5G
APOSOR110837-1GEA 522 EUR
APOSOR110837-1G APOSOR110837-5G
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₉BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619606
Núm. CAS: 1379302-91-6