Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110840-100MG OR110840-250MG
APOSOR110840-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR110840-100MG APOSOR110840-250MG
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Formula: C₈H₈BrNO₄
MW: 262,057 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602390
Núm. CAS: 1427460-43-2