(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR110842-1G OR110842-250MG
APOSOR110842-1GEA 998 EUR
APOSOR110842-1G APOSOR110842-250MG
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09030793
Núm. CAS: 410547-37-4