3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110844-1G OR110844-250MG
APOSOR110844-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110844-1G APOSOR110844-250MG
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412636
Núm. CAS: 113511-45-8