8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-3-carboxy-6-chlorocoumarin, 8-Bromo-3-carboxy-6-chloro-2-oxo-2H-1-benzopyran, 8-Bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
OR110849-1G OR110849-5G
APOSOR110849-1GEA 157 EUR
APOSOR110849-1G APOSOR110849-5G
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₄BrClO₄
MW: 303,493 g/mol
Pto. de fusión: 236…238 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03406937
Núm. CAS: 213749-64-5