5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110852-1G OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA 364 EUR
APOSOR110852-1G APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Formula: C₇H₈BrNO₃
MW: 234,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16104416
Núm. CAS: 179055-22-2