3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR110853-1G OR110853-5G
APOSOR110853-1GEA 310 EUR
APOSOR110853-1G APOSOR110853-5G
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21195365
Núm. CAS: 162269-90-1