5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110861-1G OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA 313 EUR
APOSOR110861-1G APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973596
Núm. CAS: 7748-59-6