Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110866-1G
OR110866-5G
APOSOR110866-1GEA
186
EUR
APOSOR110866-1G
APOSOR110866-5G
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₄N₂O₂S MW: 274,338 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14897193 Núm. CAS: 77995-06-3 |