3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR110878-1G OR110878-5G
APOSOR110878-1GEA 203 EUR
APOSOR110878-1G APOSOR110878-5G
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅NOS
MW: 139,175 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24052834
Núm. CAS: 57059-18-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III