4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110880-1G OR110880-250MG OR110880-5G
APOSOR110880-1GEA 348 EUR
APOSOR110880-1G APOSOR110880-250MG APOSOR110880-5G
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26939170
Núm. CAS: 871708-37-1