5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110881-1G OR110881-5G OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA 248 EUR
APOSOR110881-1G APOSOR110881-5G APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04085897
Núm. CAS: 591761-80-7