2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110882-1G OR110882-5G
APOSOR110882-1GEA 81.2 EUR
APOSOR110882-1G APOSOR110882-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04353248
Núm. CAS: 950252-65-0