(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid, (1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)acetic acid, 2-(Carboxymethyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole
OR110884-10G OR110884-1G OR110884-5G
APOSOR110884-10GEA 369 EUR
APOSOR110884-10G APOSOR110884-1G APOSOR110884-5G
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Pto. de fusión: 196…199 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664645
Núm. CAS: 39221-42-6