3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110886-1G OR110886-5G
APOSOR110886-1GEA 116 EUR
APOSOR110886-1G APOSOR110886-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04358395
Núm. CAS: 4770-70-1