3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR110891-1G OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA 0 EUR
APOSOR110891-1G APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Formula: C₁₂H₁₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804545
Núm. CAS: 198281-55-9