Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110892-1G OR110892-5G OR110892-10G
APOSOR110892-1GEA 116 EUR
APOSOR110892-1G APOSOR110892-5G APOSOR110892-10G
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₆
MW: 267,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00266189
Núm. CAS: 118509-96-9