Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110893-1G OR110893-5G OR110893-10G
APOSOR110893-1GEA 161 EUR
APOSOR110893-1G APOSOR110893-5G APOSOR110893-10G
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02325626
Núm. CAS: 169773-94-8