Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110899-1G OR110899-5G
APOSOR110899-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110899-1G APOSOR110899-5G
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₃
MW: 269,724 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204045
Núm. CAS: 139348-98-4