Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110907-1G OR110907-100MG OR110907-250MG
APOSOR110907-1GEA 290 EUR
APOSOR110907-1G APOSOR110907-100MG APOSOR110907-250MG
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27995635
Núm. CAS: 1823330-95-5