Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 191 EUR
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrClO₃
MW: 303,536 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040507
Núm. CAS: 1823331-46-9