6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110920-1G OR110920-5G
APOSOR110920-1GEA 371 EUR
APOSOR110920-1G APOSOR110920-5G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₃S
MW: 184,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12088019
Núm. CAS: 933747-41-2