3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110949-1G OR110949-5G
APOSOR110949-1GEA 0 EUR
APOSOR110949-1G APOSOR110949-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₀H₁₄N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179897
Núm. CAS: 1432581-09-3