2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110950-1G OR110950-5G
APOSOR110950-1GEA 186 EUR
APOSOR110950-1G APOSOR110950-5G
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₈H₉N₃S
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01763614
Núm. CAS: 439107-00-3