Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 58 EUR
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00224669
Núm. CAS: 183380-81-6