1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110953-1G OR110953-5G
APOSOR110953-1GEA 101 EUR
APOSOR110953-1G APOSOR110953-5G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02127273
Núm. CAS: 5653-65-6