Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 662 EUR
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00230584
Núm. CAS: 86818-19-1