5-Ethoxy-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01830799
Núm. CAS: 27076-16-0