Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Ethyl 4-Chloro-2-indolecarboxylate

OR110957-1G OR110957-100MG OR110957-250MG
APOSOR110957-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110957-1G APOSOR110957-100MG APOSOR110957-250MG
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
MW: 223,656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264531
Núm. CAS: 53590-46-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR