1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 232 EUR
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄N₂O
MW: 144.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16817443
Núm. CAS: 132227-01-1