3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
OR110972-1G OR110972-5G OR110972-25G
APOSOR110972-1GEA 42.2 EUR
APOSOR110972-1G APOSOR110972-5G APOSOR110972-25G
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Formula: C₉H₁₁NOS
MW: 181,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172112
Núm. CAS: 34772-98-0