2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110975-1G OR110975-5G
APOSOR110975-1GEA 0 EUR
APOSOR110975-1G APOSOR110975-5G
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16304933
Núm. CAS: 14200-96-5