N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110981-1G OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA 198 EUR
APOSOR110981-1G APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₄BrNO
MW: 292,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11607780
Núm. CAS: 1082875-57-7