4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(3-bromopropoxy)benzene
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Formula: C₉H₁₀Br₂O
MW: 293,983 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00596633
Núm. CAS: 7497-87-2