1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110999-1G OR110999-10G
APOSOR110999-1GEA 0 EUR
APOSOR110999-1G APOSOR110999-10G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02940746
Núm. CAS: 132993-20-5