1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111003-1G OR111003-100MG OR111003-5G
APOSOR111003-1GEA 132 EUR
APOSOR111003-1G APOSOR111003-100MG APOSOR111003-5G
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Formula: C₉H₁₁BrS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20484423
Núm. CAS: 70398-89-9