1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3',4,4'-Tetrachlorocarbanilide
OR11101-1G OR11101-500MG
APOSOR11101-1GEA 102 EUR
APOSOR11101-1G APOSOR11101-500MG
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Formula: C₁₃H₈Cl₄N₂O
MW: 350,027 g/mol
Pto. de fusión: 281…282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171464
Núm. CAS: 4300-43-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III