3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR111016-1G OR111016-5G
APOSOR111016-1GEA 248 EUR
APOSOR111016-1G APOSOR111016-5G
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₆H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662533
Núm. CAS: 1477476-75-7