3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR111017-1G OR111017-250MG
APOSOR111017-1GEA 232 EUR
APOSOR111017-1G APOSOR111017-250MG
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407411
Núm. CAS: 258518-56-8