1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl)ethanone
OR111018-1G OR111018-5G
APOSOR111018-1GEA 198 EUR
APOSOR111018-1G APOSOR111018-5G
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Formula: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,297 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12638339
Núm. CAS: 36808-17-0