Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111019-1G OR111019-5G
APOSOR111019-1GEA 198 EUR
APOSOR111019-1G APOSOR111019-5G
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12417043
Núm. CAS: 58335-85-6