1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111020-1G OR111020-5G
APOSOR111020-1GEA 248 EUR
APOSOR111020-1G APOSOR111020-5G
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₅H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221300
Núm. CAS: 64488-19-3