2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR111028-10G OR111028-1G OR111028-5G
APOSOR111028-10GEA 938 EUR
APOSOR111028-10G APOSOR111028-1G APOSOR111028-5G
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₁₃H₉N₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00113288
Núm. CAS: 119426-82-3