3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 EUR
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09927536
Núm. CAS: 857284-22-1