5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111041-1G OR111041-5G
APOSOR111041-1GEA 0 EUR
APOSOR111041-1G APOSOR111041-5G
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₉H₁₆N₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148244
Núm. CAS: 1502633-77-3