N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
OR111042-1G OR111042-5G
APOSOR111042-1GEA 0 EUR
APOSOR111042-1G APOSOR111042-5G
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18379866
Núm. CAS: 724426-94-2