Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 275 EUR
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205024
Núm. CAS: 130562-95-7