2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111045-10G OR111045-1G OR111045-5G
APOSOR111045-10GEA 1060 EUR
APOSOR111045-10G APOSOR111045-1G APOSOR111045-5G
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, grado técnico
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Formula: C₇H₇Cl₂N₃S
MW: 236,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03305525
Núm. CAS: 96423-39-1